Hydroquinone-O,O'-diacetic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 2245-53-6
Molecular Formula: C10H10O6
Formula Weight: 226.19
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 1984454
MDL No.: MFCD00016816
Formule:
C₁₀H₁₀O₆ Poids moléculaire: 226.19 g/mol Point de fusion: ∼ 255 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016816 Numéro CAS: 2245-53-6 EINECS: 218-834-0 |