Imprimer
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
B22615.14 B22615.22
B22615.14EA 129 EUR
B22615.14 B22615.22
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 36062-19-8 Molecular Formula: CH7N5.HCl Formula Weight: 125.56 Melting Point: ca 181° dec. Beilstein Reference: 3556702 MDL No.: MFCD00012948
Formule: CH₇N₅
Point de fusion: ∼ 181 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012948
Numéro CAS: 36062-19-8
EINECS: 253-900-2