Imprimer
Boc-b-Alanine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Boc-beta-alanine, Boc-β-Ala-OH, BOC-beta-alanine
B22522.09 B22522.88
B22522.09EA 87.9 EUR
B22522.09 B22522.88
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Purity: 99% CAS No.: 3303-84-2 Molecular Formula: C8H15NO4 Formula Weight: 189.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 73-76° MDL No.: MFCD00037291
Formule: C₈H₁₅NO₄
Poids moléculaire: 189.2 g/mol
Point de fusion: 73…76 °C
Numéro MDL: MFCD00037291
Numéro CAS: 3303-84-2
EINECS: 221-979-2