O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Di-2-Pyridyl Thionocarbonate, Thiocarbonic Acid O,O'-Di-2-pyridyl Ester
Purity: 98%
CAS No.: 96989-50-3
Molecular Formula: C11H8N2O2S
Formula Weight: 232.26
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 96-99°
MDL No.: MFCD00074870
Formule:
C₁₁H₈N₂O₂S Point de fusion: 96…99 °C |
Numéro MDL:
MFCD00074870 Numéro CAS: 96989-50-3 |