O-Benzyl-L-serine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 4726-96-9
Molecular Formula: C10H13NO3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 213° dec.
Beilstein Reference: 2114846
Optical Rotation: +7° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00065937
Formule:
C₁₀H₁₃NO₃ Point de fusion: 213 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065937 Numéro CAS: 4726-96-9 EINECS: 225-220-6 |