Ethylene glycol monohexyl ether 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-25-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -42°
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 1734691
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00045997
Formule:
C₈H₁₈O₂ Point d'ébullition: 208 °C Point de fusion: –42 °C Densité: 0,888 Point éclair: 94 °C (201 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00045997 Numéro CAS: 112-25-4 EINECS: 203-951-1 ADR: 8,III |