Imprimer
Azo rubine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Carmoisine B, acid Red 14, Brilliant Crimson Red, Sodium 4-hydroxy-3-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulphonate
B22328.09 B22328.18 B22328.30
B22328.09EA 50 EUR
B22328.09 B22328.18 B22328.30
Azo rubine
Azo rubine
CAS No.: 3567-69-9 Molecular Formula: C20H12N2Na2O7S2 Formula Weight: 502.42 MDL No.: MFCD00003978
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₇S₂
Poids moléculaire: 502.42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003978
Numéro CAS: 3567-69-9
EINECS: 222-657-4