Imprimer
Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B22322.03 B22322.06
B22322.03EA 62.9 EUR
B22322.03 B22322.06
Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Boc-Glu(OtBu)-OH
Purity: 99% CAS No.: 13726-84-6 Molecular Formula: C14H25NO6 Formula Weight: 303.36 Melting Point: 110-112° MDL No.: MFCD00038257
Formule: C₁₄H₂₅NO₆
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038257
Numéro CAS: 13726-84-6