Imprimer
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium (S)-3-amino-3-carboxypropanoate hydrate, Sodium L-aspartate monohydrate, L-Aspartic acid sodium salt monohydrate
B22321.22 B22321.36
B22321.22EA 56 EUR
B22321.22 B22321.36
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 99%
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 323194-76-9 Molecular Formula: C4H6NNaO4.H2O Formula Weight: 173.11 (155.10anhy) MDL No.: MFCD00152960
Formule: C₄H₆NNaO₄·H₂O
Poids moléculaire: 173.11 g/mol (155.10 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152960
Numéro CAS: 323194-76-9
EINECS: 223-264-0