2-Hexanoylfuran 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 14360-50-0
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Characteristic
Boiling Point: 125-127°/15mm
Beilstein Reference: 2956
MDL No.: MFCD00037354
Formule:
C₁₀H₁₄O₂ Point d'ébullition: 125…127 °C (15 mmHg) Densité: 0,994 Point éclair: 107 °C (225 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037354 Numéro CAS: 14360-50-0 EINECS: 238-333-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...