Imprimer
8-Mercaptomenthone mélange cis- et trans 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Mentha-8-thiol-3-one, 8-Mercaptomenthone, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
B22287.06 B22287.14
B22287.06EA 94 EUR
B22287.06 B22287.14
8-Mercaptomenthone mélange cis- et trans 97%
8-Mercaptomenthone
Purity: 97% CAS No.: 38462-22-5 Molecular Formula: C10H18OS Formula Weight: 186.31 Flash Point: 108°(226°F) Boiling Point: 270-272° MDL No.: MFCD00012393
Formule: C₁₀H₁₈OS
Poids moléculaire: 186.31 g/mol
Point d'ébullition: 270…272 °C
Densité: 1.00
Point éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012393
Numéro CAS: 38462-22-5
EINECS: 253-953-1