Imprimer
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
B22236.14 B22236.22
B22236.14EA 49.8 EUR
B22236.14 B22236.22
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 7250-67-1 Molecular Formula: C6H12ClN.HCl Formula Weight: 170.08 Melting Point: 168-173° Beilstein Reference: 3677061 MDL No.: MFCD00012718
Formule: C₆H₁₂ClN
Point de fusion: 168…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012718
Numéro CAS: 7250-67-1
EINECS: 230-660-7