Imprimer
D-(+)-Melezitose hydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol xhydrate
B22209.09 B22209.18
B22209.09EA 63.7 EUR
B22209.09 B22209.18
D-(+)-Melezitose hydrate ≥99%
D-(+)-Melezitose hydrate
Purity: 99% CAS No.: 207511-10-2 Molecular Formula: C18H32O16.xH2O Formula Weight: 504.46 (anhy) Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 99539 Optical Rotation: +88°(c=4 in water) MDL No.: MFCD00149448
Formule: C₁₈H₃₄O₁₇
Point de fusion: ∼ 160 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149448
Numéro CAS: 207511-10-2
EINECS: 209-894-9
Indice Merck: 14,5819