Imprimer
2-Furylacetone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22171.06 B22171.14
B22171.06EA 72.3 EUR
B22171.06 B22171.14
2-Furylacetone 99%
2-Furylacetone
Purity: 99% CAS No.: 6975-60-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Odour: Stench Boiling Point: 179-180° MDL No.: MFCD02683084
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 179…180 °C
Point éclair: 65 °C (149 °F)
Numéro MDL: MFCD02683084
Numéro CAS: 6975-60-6
EINECS: 230-234-0