Imprimer
Boc-L-tyrosine methyl ester 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-Tyr-OMe, N-Boc-L-tyrosine Methyl Ester
B22164.06 B22164.14 B22164.22
B22164.06EA 80.8 EUR
B22164.06 B22164.14 B22164.22
Boc-L-tyrosine methyl ester 99%
Boc-L-tyrosine methyl ester
Purity: 99% CAS No.: 4326-36-7 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.34 Melting Point: 105-108° Optical Rotation: +50° (c=1 chloroform) MDL No.: MFCD00191181
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191181
Numéro CAS: 4326-36-7