Imprimer
Cobalt(II) phosphate, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22066.14 B22066.22
B22066.14EA 51 EUR
B22066.14 B22066.22
Cobalt(II) phosphate, anhydre 98%
Cobalt(II) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 13455-36-2 Molecular Formula: Co3O8P2 Formula Weight: 366.74 MDL No.: MFCD00016028
Formule: Co₃O₈P₂
Poids moléculaire: 366.74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016028
Numéro CAS: 13455-36-2
EINECS: 236-655-6