Nε-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 2418-95-3
Molecular Formula: C11H22N2O4
Formula Weight: 246.31
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 4252546
MDL No.: MFCD00037221
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037221 Numéro CAS: 2418-95-3 |