N-Carbobenzoxy-L-proline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Z-Pro-OH, Z-L-Prolin, N-Cbz-L-proline, N-Carbobenzyloxy-L-proline, N-Benzyloxycarbonyl-L-proline
Purity: 98+%
CAS No.: 1148-11-4
Molecular Formula: C13H15NO4
Formula Weight: 249.27
Melting Point: 75-77°
Beilstein Reference: 88579
Optical Rotation: -60° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00003170
Formule:
C₁₃H₁₅NO₄ Point de fusion: 75…77 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003170 Numéro CAS: 1148-11-4 EINECS: 214-557-4 |