Ethylhydrocupreine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 3413-58-9
Molecular Formula: C21H26N2O2.HCl
Formula Weight: 374.91
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 240° dec.
MDL No.: MFCD00135594
Formule:
C₂₁H₂₆N₂O₂·HCl Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00135594 Numéro CAS: 3413-58-9 EINECS: 222-302-3 |