Dioxyde de zirconium ciment
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 1314-23-4
Physical Form: Liquid/paste
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD01868884
Formule:
ZrO₂ Point d'ébullition: 4300 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2680 °C Densité: 5,75 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011310 Numéro CAS: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Indice Merck: 14,10180 |