Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 13268-42-3
Molecular Formula: (NH4)3Fe(C2O4)3.3H2O
Formula Weight: 428.07 (374.02anhy)
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150137
Formule:
(NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O Densité: 1,780 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150137 Numéro CAS: 13268-42-3 EINECS: 238-090-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,517 |