Imprimer
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (p/p)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B21357.AK B21357.AU
B21357.AKEA 74.5 EUR
B21357.AK B21357.AU
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (p/p)
Boron trifluoridedimethanol complex
CAS No.: 2802-68-8 Molecular Formula: BF3.2CH3OH Formula Weight: 131.89 Flash Point: 68°(154°F) Boiling Point: 58-60°/4mm UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00071635
Formule: BF₃·2CH₃OH
Point d'ébullition: 58…60 °C (4 mmHg)
Densité: 1,222
Point éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071635
Numéro CAS: 2802-68-8
EINECS: 220-543-9
UN: 2922
ADR: 8,II