Imprimer
N-Ethylguanidinesulphate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Ethylguanidine hemisulphate
B21315.06 B21315.14
B21315.06EA 60.6 EUR
B21315.06 B21315.14
N-Ethylguanidinesulphate 98%
N-Ethylguanidinesulphate
Purity: 98% CAS No.: 3482-86-8 Molecular Formula: [CH3CH2NHC(=NH)NH2]2.H2SO4 Formula Weight: 272.33 Odour: Odourless Melting Point: ca 245° dec. MDL No.: MFCD00013130
Formule: [CH₃CH₂NHC(=NH)NH₂]₂·H₂SO₄
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013130
Numéro CAS: 3482-86-8
EINECS: 222-467-1