Imprimer
Tungstène ≥99.95% (base métaux), tiges 1.5 mm (0.06 in) Ø
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42233.BV 42233.9X 42233.CE
42233.BVEA 69.4 EUR
42233.BV 42233.9X 42233.CE
Tungstène ≥99.95% (base métaux), tiges 1.5 mm (0.06 in) Ø
Tungstène
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Indice Merck: 12,09945