4-MUG 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-((4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid, 4-methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide
Purity: 98%
CAS No.: 6160-80-1
Molecular Formula: C16H16O9
Formula Weight: 352.30
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Optical Rotation: -106° (c=0.1 in water)
MDL No.: MFCD00036772
Formule:
C₁₆H₁₆O₉ Poids moléculaire: 352.3 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00150472 Numéro CAS: 6160-80-1 EINECS: 228-186-0 |