Imprimer
N-Fmoc-L-serine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Ser-OH
B21079.03 B21079.06
B21079.03EA 37.1 EUR
B21079.03 B21079.06
N-Fmoc-L-serine ≥97%
N-Fmoc-L-serine
Purity: 97+% CAS No.: 73724-45-5 Molecular Formula: C18H17NO5 Formula Weight: 327.34 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 4715791 Optical Rotation: +13.6° (c=1 in ethyl acetate) MDL No.: MFCD00051928
Formule: C₁₈H₁₇NO₅
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051928
Numéro CAS: 73724-45-5