4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 107-70-0
Molecular Formula: C7H14O2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Mild
Boiling Point: 156°
UN No.: UN2293
MDL No.: MFCD00043932
Formule:
C₇H₁₄O₂ Poids moléculaire: 130.19 g/mol Point d'ébullition: 156 °C Densité: 0.91 Point éclair: 48 °C (118 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043932 Numéro CAS: 107-70-0 EINECS: 203-512-4 ADR: 3 III |