Imprimer
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20913.03 B20913.06
B20913.03EA 50.4 EUR
B20913.03 B20913.06
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene 98%
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Purity: 98% CAS No.: 19221-08-0 Molecular Formula: C14H11NO3 Formula Weight: 241.25 Melting Point: 205-209° Beilstein Reference: 2505854 MDL No.: MFCD00017044
Formule: C₁₄H₁₁NO₃
Point de fusion: 205…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017044
Numéro CAS: 19221-08-0