Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 0,01%
Stab. with 0.01% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 5137-45-1
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.3870
Boiling Point: 100-102°
UN No.: UN3271
MDL No.: MFCD00048580
Formule:
C₅H₁₂O₂ Point d'ébullition: 100…102 °C Densité: 0,850 Point éclair: 2 °C (36 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00048580 Numéro CAS: 5137-45-1 EINECS: 225-893-6 UN: 3271 ADR: 3,II |