Imprimer
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Allylhepta-1,6-dien-4-ol
B20703.09 B20703.18 B20703.88
B20703.09EA 108 EUR
B20703.09 B20703.18 B20703.88
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 10202-75-2 Molecular Formula: (CH2=CHCH2)3COH Formula Weight: 152.24 MDL No.: MFCD00039829
Formule: (CH₂=CHCH₂)₃COH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039829
Numéro CAS: 10202-75-2