Imprimer
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B20642.09 B20642.88
B20642.09EA 169 EUR
B20642.09 B20642.88
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 17147-42-1 Molecular Formula: C8H11NO3 Formula Weight: 169.18 Boiling Point: 87-89°/2mm MDL No.: MFCD00052557
Formule: C₈H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 87…89 °C (2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052557
Numéro CAS: 17147-42-1