Imprimer
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chlorothiophene-2-sulphonamide, 2-Chloro-5-sulphamoylthiophene
B20477.03 B20477.06
B20477.03EA 17.5 EUR
B20477.03 B20477.06
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 53595-66-7 Molecular Formula: C4H4ClNO2S2 Formula Weight: 197.67 Melting Point: 115-118° MDL No.: MFCD00052584
Formule: C₄H₄ClNO₂S₂
Poids moléculaire: 197.65 g/mol
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052584
Numéro CAS: 53595-66-7