1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 5356-71-8
Molecular Formula: C15H13N3
Formula Weight: 235.29
Odour: Odourless
Melting Point: 129-132°
MDL No.: MFCD00084878
Formule:
C₁₅H₁₃N₃ Point de fusion: 129…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084878 Numéro CAS: 5356-71-8 |