Imprimer
Acide 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20377.03 B20377.06
B20377.03EA 87.6 EUR
B20377.03 B20377.06
Acide 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylique 97%
Acide 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 42711-75-1 Molecular Formula: C11H16O3 Formula Weight: 196.25 Melting Point: 203-207° MDL No.: MFCD00193929
Formule: C₁₁H₁₆O₃
Point de fusion: 203…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00193929
Numéro CAS: 42711-75-1