Imprimer
2-Methyl-3-phenyl-1-propene 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B20370.06 B20370.14
B20370.06EA 93.1 EUR
B20370.06 B20370.14
2-Methyl-3-phenyl-1-propene 99%
2-Methyl-3-phenyl-1-propene
Purity: 99% CAS No.: 3290-53-7 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 MDL No.: MFCD00039815
Formule: C₁₀H₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039815
Numéro CAS: 3290-53-7