Imprimer
Formamidine disulphide dihydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dithiourea Dihydrochloride, Dithiodiformamide Dihydrochloride
B20331.06 B20331.14 B20331.22
B20331.06EA 63.8 EUR
B20331.06 B20331.14 B20331.22
Formamidine disulphide dihydrochloride 97%
Formamidine disulphide dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 14807-75-1 Molecular Formula: C2H6N4S2.2HCl Formula Weight: 223.15 Melting Point: ca 175° dec. MDL No.: MFCD00012586
Formule: C₂H₆N₄S₂
Point de fusion: ∼ 175 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012586
Numéro CAS: 14807-75-1
EINECS: 238-876-3