Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cyclopropanecarboximidamide Hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 57297-29-7
Molecular Formula: C4H8N2.HCl
Formula Weight: 120.59
Melting Point: 122-123°
Beilstein Reference: 4507255
MDL No.: MFCD00053010
Formule:
C₄H₈N₂ Point de fusion: 122…123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053010 Numéro CAS: 57297-29-7 |