Imprimer
Ethyl diacetoacetate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20149.09 B20149.18
B20149.09EA 66.1 EUR
B20149.09 B20149.18
Ethyl diacetoacetate 97%
Ethyl diacetoacetate
Purity: 97% CAS No.: 603-69-0 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4720 Boiling Point: 104-105°/17mm Beilstein Reference: 775014 MDL No.: MFCD00009864
Formule: C₈H₁₂O₄
Point d'ébullition: 104…105 °C (17 mmHg)
Densité: 1,104
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009864
Numéro CAS: 603-69-0
EINECS: 210-053-3