Imprimer
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydrazinylbenzenesulphonamide hydrochloride, (4-sulphamoylphenyl)hydrazine HCl, 4-Sulphonamidophenylhydrazine Hydrochloride
B20015.09 B20015.18 B20015.88
B20015.09EA 51.8 EUR
B20015.09 B20015.18 B20015.88
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 97%
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 17852-52-7 Molecular Formula: C9H9N3O2S.HCl Formula Weight: 223.68 Melting Point: 217-219° dec. MDL No.: MFCD00052262
Formule: C₆H₉N₃O₂S
Point de fusion: 217…219 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052262
Numéro CAS: 17852-52-7