Imprimer
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A19916.03 A19916.06
A19916.03EA 63.5 EUR
A19916.03 A19916.06
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 32083-66-2 Molecular Formula: C8H6FNO2S Formula Weight: 199.20 Melting Point: 89-93° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00179339
Formule: C₈H₆FNO₂S
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179339
Numéro CAS: 32083-66-2
ADR: 6.1,III