Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Azanaphthalene-3-carboxylic acid monohydrate, 3-Carboxyisoquinoline monohydrate, Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 207399-25-5
Molecular Formula: C10H7NO2.xH2O
Formula Weight: 173.17(anhy)
Melting Point: 166-168°
Beilstein Reference: 125548
MDL No.: MFCD00167216
Formule:
C₁₀H₉NO₃ Poids moléculaire: 191.183 g/mol Point de fusion: 166…168 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075137 Numéro CAS: 207399-25-5 |