Imprimer
Citronellyl acetate ≥96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,7-Dimethyloct-6-en-1-yl acetate, 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol Acetate
A19872.14 A19872.22
A19872.14EA 31.4 EUR
A19872.14 A19872.22
Citronellyl acetate ≥96%
Citronellyl acetate
Purity: 96% CAS No.: 150-84-5 Molecular Formula: C13H24O2 Formula Weight: 212.33 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4434 Boiling Point: 240° MDL No.: MFCD00015039
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Point d'ébullition: 240 °C
Densité: 0,890
Point éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015039
Numéro CAS: 150-84-5
EINECS: 205-775-0