Imprimer
1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A19830.09 A19830.88
A19830.09EA 126 EUR
A19830.09 A19830.88
1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene 97%
1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene
Purity: 97% CAS No.: 7596-80-7 Molecular Formula: C8H12N2O4S2 Formula Weight: 264.32 Odour: Odourless Melting Point: 211-214° MDL No.: MFCD00276605
Formule: C₈H₁₂N₂O₄S₂
Point de fusion: 211…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276605
Numéro CAS: 7596-80-7