4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 38071-22-6
Molecular Formula: C5H2Br2OS
Formula Weight: 269.94
Melting Point: 79-81°
MDL No.: MFCD00225242
Formule:
C₅H₂Br₂OS Point de fusion: 79…81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00225242 Numéro CAS: 38071-22-6 |