Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 37784-63-7
Molecular Formula: C8H10O2S
Formula Weight: 170.23
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 110-114°/6mm
Beilstein Reference: 122555
MDL No.: MFCD00005472
Formule:
C₈H₁₀O₂S Point d'ébullition: 110…114 °C (6 mmHg) Densité: 1,137 Point éclair: 103 °C (217 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005472 Numéro CAS: 37784-63-7 EINECS: 253-665-6 |