Imprimer
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19632.14 A19632.22
A19632.14EA 67.7 EUR
A19632.14 A19632.22
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride 97%
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Purity: 97% CAS No.: 1719-83-1 Molecular Formula: C12H8O6 Formula Weight: 248.19 Melting Point: ca 360° Beilstein Reference: 294213 MDL No.: MFCD00082228
Formule: C₁₂H₈O₆
Point de fusion: ∼ 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082228
Numéro CAS: 1719-83-1
EINECS: 217-009-2