Imprimer
Ethyl-2-methyl-4-pentenoate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19526.14 A19526.22
A19526.14EA 97.2 EUR
A19526.14 A19526.22
Ethyl-2-methyl-4-pentenoate 98%
Ethyl-2-methyl-4-pentenoate
Purity: 98% CAS No.: 53399-81-8 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4160 Boiling Point: 153-155° Beilstein Reference: 1753406 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00010235
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 153…155 °C
Densité: 0,880
Point éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010235
Numéro CAS: 53399-81-8
EINECS: 258-520-0
ADR: 3,III