Imprimer
Ethyl-trans-4-decenoate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-Obtusilic Acid Ethyl Ester, Ethyl trans-4-Decenoate, trans-4-Decenoic Acid Ethyl Ester
A19364.09 A19364.18
A19364.09EA 52.3 EUR
A19364.09 A19364.18
Ethyl-trans-4-decenoate 97%
Ethyl-trans-4-decenoate
Purity: 97% CAS No.: 76649-16-6 Molecular Formula: CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 198.31 Refractive Index: 1.4370 MDL No.: MFCD00015574
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Poids moléculaire: 198.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015574
Numéro CAS: 76649-16-6
EINECS: 278-509-4