Imprimer
Pyridine hydrobromide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A19314.0B A19314.18 A19314.30
A19314.0BEA 259 EUR
A19314.0B A19314.18 A19314.30
Pyridine hydrobromide 98%
Pyridine hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 18820-82-1 Molecular Formula: C5H5N.HBr Formula Weight: 160.01 Melting Point: 216-220° MDL No.: MFCD00012801
Formule: C₅H₅N
Point de fusion: 216…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012801
Numéro CAS: 18820-82-1
EINECS: 242-600-7