Imprimer
Farnesylacetone mélange d'isomères 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A19234.18 A19234.30
A19234.18EA 56.5 EUR
A19234.18 A19234.30
Farnesylacetone mélange d'isomères 97%
Farnesylacetone
Purity: 97% CAS No.: 762-29-8 Molecular Formula: C18H30O Formula Weight: 262.44 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4810 Odour: Pleasant Beilstein Reference: 1781239 MDL No.: MFCD00036517
Formule: C₁₈H₃₀O
Poids moléculaire: 262.44 g/mol
Densité: 0.880
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036517
Numéro CAS: 762-29-8
EINECS: 212-097-9